Key Documents
21023
Sigma-Aldrich
三氟乙酸铯
BioUltra, ≥99.0% (NT)
同義詞:
CsTFA, 三氟乙酸 铯盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3COOCs
CAS號碼:
分子量::
245.92
Beilstein:
4161420
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
solid
雜質
Insoluble matter, passes filter test
pH值
9.0-10.5 (25 °C, 2 M in H2O)
mp
114-116 °C (lit.)
溶解度
H2O: 2 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
2 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES 字串
[Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Isolation of proteoglycans using phenol extraction and isopycnic centrifugation
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J A McBain et al.
Analytical biochemistry, 188(1), 203-213 (1990-07-01)
A procedure for the rapid isolation of heparan sulfate proteoglycans from Zwittergent lysates of cultured cells and cetylpyridinium precipitates of culture medium is described. After removal of most nonglycosylated proteins by phenol extraction, the proteoglycans are fractionated and isolated by