Merck
全部照片(5)
重要文件
205486
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue
indicator grade, Dye content 90 %
同義詞:
p-Xylenol Blue, p-Xylenolsulfonephthalein
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H22O5S
CAS號碼:
分子量::
410.48
Beilstein:
363132
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
indicator grade
品質等級
形狀
powder
成份
Dye content, 90%
技術
titration: suitable
有用的pH值範圍
1.2-2.8, red to yellow(acid)
8.0-9.8, yellow to violet(alkaline)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
λmax
424 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
InChI 密鑰
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Xylenol Blue is a dark brown powder and it belongs to the class of sulfonephthalein dyes. Xylenol Blue changes color from red (pH 1.2) to yellow (2.8) and yellow (8.0) to blue (9.6). It is widely used in food storage, drugs, determining bacterial growth, microbial assays and determining lipase.[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)