文件
20418
Supelco
Hamilton® 红色圆形隔垫
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.), pack of 12
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
包裝
pack of 12
製造商/商標名
Hamilton 76006
技術
gas chromatography (GC): suitable
直徑
12.5 mm ( 1/2 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
These septa feature a soft inner layer of silicone rubber sandwiched between hard outside layers. For use with GC inlet temperatures up to 200 °C.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)