重要文件
19922
Sigma-Aldrich
叔丁基苯氰基硅烷
≥97.0% (GC)
同義詞:
tert-Butyl-cyano-diphenylsilane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H19NSi
CAS號碼:
分子量::
265.42
Beilstein:
5907340
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.71 psi ( 55 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.559 (lit.)
n20/D 1.560
bp
136 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
由位阻酮制备甲硅烷基化氰醇的试剂[1]
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M. Golinski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 159-159 (1993)