重要文件
19188
Supelco
,-5,8-十四碳二烯醇-L-肉碱
analytical standard
同義詞:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z)-1-oxo-5,8-tetradecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H37NO4
CAS號碼:
分子量::
367.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥92.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
InChI
1S/C21H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h9-10,12-13,19H,5-8,11,14-18H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
REUVFPFCXKWJQA-ALJURTIHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)