等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore™
化驗
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
溶解度
THF: 2 mg/10 mL, clear, colorless
SMILES 字串
C\C(C)=C/CC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C
[Ca++].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OP([O-])(=O)Oc2ccc(cc2)C(C)(C)CC(C)(C)C)cc1.CC(C)(C)CC(C)(C)c3ccc(OP([O-])(=O)Oc4ccc(cc4)C(C)(C)CC(C)(C)C)cc3
InChI
1S/2C28H43O4P.Ca/c2*1-25(2,3)19-27(7,8)21-11-15-23(16-12-21)31-33(29,30)32-24-17-13-22(14-18-24)28(9,10)20-26(4,5)6;/h2*11-18H,19-20H2,1-10H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
BSGUAHACNRXMLC-UHFFFAOYSA-L
相關類別
一般說明
應用
包裝
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3