重要文件
15142
Supelco
双酚F 双(2,3-二羟丙基)醚
analytical standard, mixture of 3 isomers ortho-ortho, ortho-para, para-para
同義詞:
二[4-(2,3-二羟基丙氧基)苯基]甲烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H24O6
CAS號碼:
分子量::
348.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (total assay of the 3 isomers, HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
InChI 密鑰
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
其他說明
该标准品用于测定金属容器内涂层聚合物所释放的有毒单体
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chromatographia, 34, 67-67 (1992)
J.S. Gandara et al.
Journal of Chromatographic Science, 30, 11-11 (1992)
P.P. Losada et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 345, 527-527 (1993)