重要文件
13418-M
Sigma-Aldrich
无水碳酸钠
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
同義詞:
碳酸二钠盐, 纯碱, 苏打灰:
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Na2CO3
CAS號碼:
分子量::
105.99
Beilstein:
4154566
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
等級
puriss.
化驗
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
形狀
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
雜質
alkali hydroxides and bicarbonates, complies
residual solvents, complies
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
損耗
≤0.5% loss on drying, 300 °C
<0.5% loss on drying, 105°C, 4hrs
pH值
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
正離子痕跡
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.002%
適合性
complies for appearance of solution
SMILES 字串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
缓冲液成分,可用于去除外周膜蛋白。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)