Merck
全部照片(3)
重要文件
131164
Sigma-Aldrich
靛蓝胭脂红
certified by the BSC, Dye content 85 %
同義詞:
酸性蓝 74, 靛胭脂, 靛蓝-5,5′-二磺酸 二钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H8N2Na2O8S2
CAS號碼:
分子量::
466.35
顏色索引編號:
73015
Beilstein:
4103904
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
certified by the BSC
品質等級
化驗
>85.0% (HPLC)
形狀
solid
成份
Dye content, 85%
顏色
dark blue to very dark blue
pH值
3.87 (30 °C, 7.14 g/L)
mp
≥340 °C
密度
0.71 g/cm3 at 29 °C
λmax
608 nm
εmax
20,000 at 250-256 nm in water at 0.01 g/L
29500 at 284-290 nm in water at 0.01 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChI 密鑰
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
靛蓝胭脂红已被用于研究其对中性粒细胞产生臭氧的影响。[1]
生化/生理作用
靛蓝胭脂红(IC)是一种蓝色合成染料,通常称为酸性蓝 74 或食用蓝 1 或 FD 和 C 蓝 2。它被用作分析化学中的氧化还原指示剂和生物学中的显微染色剂。IC 也被用作光度检测器。IC 是一种剧毒的靛类染料,具有危害健康的作用,例如刺激胃肠道导致恶心、呕吐、腹泻和刺激呼吸道刺激导致咳嗽和呼吸短促。IC 暴露也可能对人类造成皮肤和眼睛的刺激。[2][3]IC 染料喷雾用于诊断溃疡性结肠炎的发育异常,被认为是一种简单、可行且安全的方法。[4]
適合性
用作胶原染色剂,以及用在使用红色核染色的实验中。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
An experimental study of indigo carmine removal from aqueous solution by electrocoagulation
Secula M S
Desalination, 277(1-3), 227-235 (2011)
J. Ind. Chem. Soc., 63, 533-533 (1986)
Superoxide converts indigo carmine to isatin sulfonic acid: implications for the hypothesis that neutrophils produce ozone.
Kettle AJ
The Journal of Biological Chemistry, 279(18), 18521-18525 (2004)
Rice husk ash as an effective adsorbent: evaluation of adsorptive characteristics for Indigo Carmine dye.
Lakshmi UR
Journal of Environmental Management, 90(2), 710-720 (2009)
Pancolonic indigo carmine dye spraying for the detection of dysplasia in ulcerative colitis
Rutter M D
Gut, 53(2), 256-260 (2004)
相關內容
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal