重要文件
10979
Supelco
含 NPG 的聚乙烯醇封固剂,防褪色
pH 8.5-8.9
同義詞:
PVA-NPD
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
暫時無法取得訂價和供貨情況
折射率
n20/D 1.378
pH值
8.5-8.9
密度
1.08 g/mL at 20 °C
適合性
in accordance for application
儲存溫度
2-8°C
外觀
水溶液含三(羟甲基)氨基甲烷、三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐、聚乙烯醇 22000、甘油和没食子酸丙酯
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)