重要文件
09928
Sigma-Aldrich
1-Boc-氮杂环丁烷-3-羧酸
≥98.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H15NO4
CAS號碼:
分子量::
201.22
Beilstein:
8832105
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder with small lumps
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
顏色
white to faintly beige
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-6(5-10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)