重要文件
08388
Supelco
4-[3-(4-Benzylpiperidin-1-yl)propionyl]-7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzothiazepine
analytical standard
同義詞:
1-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1,4-benzothiazepin-4(5H)-yl)-3-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanone, JTV-519, K201
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H32N2O2S
CAS號碼:
分子量::
424.60
Beilstein:
10598851
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N1CCSC2=CC=C(OC)C=C2C1)CCN3CCC(CC4=CC=CC=C4)CC3
InChI
1S/C25H32N2O2S/c1-29-23-7-8-24-22(18-23)19-27(15-16-30-24)25(28)11-14-26-12-9-21(10-13-26)17-20-5-3-2-4-6-20/h2-8,18,21H,9-17,19H2,1H3
InChI 密鑰
KCWGETCFOVJEPI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)