重要文件
671541
Sigma-Aldrich
1-乙基-3-甲基咪唑二乙基磷酸盐
≥97% (HPLC)
同義詞:
EMIM DEP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H21N2O4P
CAS號碼:
分子量::
264.26
Beilstein:
10726450
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.475
官能基
phosphate
SMILES 字串
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
1-乙基-3-甲基咪唑二乙基磷酸酯是一种低熔点、以咪唑为主的离子液体,能溶解纤维素。纤维素在 EMIM 去吡啶混合物中的溶液在时间上是稳定的。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Enzymatic in situ saccharification of cellulose in aqueous-ionic liquid media
Kamiya, Noriho, et al.
Biotechnology Letters, 30.6, 1037-1037 (2008)
Major improvement in the rate and yield of enzymatic saccharification of sugarcane bagasse via pretreatment with the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ([Emim][Ac])
da Silva, Ayla Sant?Ana, et al.
Bioresource Technology, 102.22, 10505-10509 (2011)
Thermophysical properties of 1-methyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate and 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Wang, Jian-ying, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43.1, 47-50 (2011)
Molecular solutions of cellulose in mixtures of ionic liquids with pyridine.
Evlampieva NP, et al.
J. Appl. Chem., 82(4), 666-672 (2009)
Vapor pressure measurement for water, methanol, ethanol, and their binary mixtures in the presence of an ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate
Wang, Jun-Feng, et al.
Fluid Phase Equilibria, 255.2, 186-192 (2007)