重要文件
06934
Supelco
辛酸甲酯
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
同義詞:
正辛酸甲酯, 羊脂酸甲酯, 辛酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)6COOCH3
CAS號碼:
分子量::
158.24
Beilstein:
1752270
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
gas chromatography (GC): suitable
bp
193-194 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1