重要文件
06696
Supelco
3-氨基-9-乙基咔唑
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
同義詞:
9-乙基咔唑-3-胺, AEC
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H14N2
CAS號碼:
分子量::
210.27
Beilstein:
174969
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI 密鑰
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特異性
3-氨基-9-乙基咔唑是一种过氧化物酶底物,适用于免疫印迹法和免疫组织化学中的染色步骤。该底物能生成不溶性红色终产物,可直观地观察到。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jun Han et al.
Analytical chemistry, 85(12), 5965-5973 (2013-05-21)
Sensitive and reliable analysis of sugars and sugar phosphates in tissues and cells is essential for many biological and cell engineering studies. However, the successful analysis of these endogenous compounds in biological samples by liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS)