重要文件
04736
Supelco
铑ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L Rh in hydrochloric acid (nominal concentration)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Rh in hydrochloric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
https://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
應用
铑ICP是一种适合通过电感耦合等离子体(ICP)技术进行元素分析的标准品。
分析報告
1 g/L Rh溶于 5% 盐酸中,以高纯度RhCl3、HCl 和水制备
其他說明
有关TraceCERT®系列ICP和AAS CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS标准物质网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)