文件
04350
Sigma-Aldrich
N-乙基-N-(3-磺丙基)-3-甲基苯胺 钠盐
p.a., for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
同義詞:
3-(N-乙基-3-甲基苯胺)丙磺酸钠, 3-(N-乙基-间甲苯胺)丙磺酸 钠盐, 3-(乙基[3-甲苯基]氨基)-1-丙磺酸, N-乙基-N-(3-磺丙基)间甲苯胺钠盐, N-乙基-N-磺丙基-间甲苯胺 钠盐, TOPS
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H18NNaO3S
CAS號碼:
分子量::
279.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
p.a.
品質
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
5-8% water
SMILES 字串
[Na+].CCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO3S.Na/c1-3-13(8-5-9-17(14,15)16)12-7-4-6-11(2)10-12;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NJZLCEFCAHNYIR-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
用于酶光度法测定过氧化氢的水溶性试剂
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tamaoku, K., et al.
Analytica Chimica Acta, 136, 121-121 (1982)