重要文件
04003
Supelco
十四烷
certified reference material, TraceCERT®
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)12CH3
CAS號碼:
分子量::
198.39
Beilstein:
1733859
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
蒸汽密度
6.83 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 76.4 °C)
產品線
TraceCERT®
自燃溫度
455 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
petroleum
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
定量NMR认证的含量证书上给出了相关不确定性和有效期。
在以下地址下载您的证书:http://www.sigma-aldrich.com
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)