重要文件
03938
Sigma-Aldrich
1-乙基-3-甲基溴化咪唑
dry, ≥98.5% (HPLC/T)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H11BrN2
CAS號碼:
分子量::
191.07
Beilstein:
5162084
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39161001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.5% (HPLC/T)
雜質
≤200 ppm water
SMILES 字串
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)