重要文件
03668
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸 铜(II) 二钠盐
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
同義詞:
EDTA 铜(II) 二钠盐, 乙二胺四乙酸铜钠, 亚乙基二次氮基四乙酸 铜(II) 二钠盐, 依地酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cu(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2
CAS號碼:
分子量::
397.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
形狀
powder
雜質
≤15% water
官能基
amine
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
InChI 密鑰
KCFCAUKZKOSSBI-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于消除因痕量重金属引起的对酶催化反应的抑制
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)