文件
03642
Supelco
α-紫罗兰酮
analytical standard
同義詞:
4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯基)-3-丁烯-2-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H20O
CAS號碼:
分子量::
192.30
Beilstein:
3197885
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.497-1.502
n20/D 1.498 (lit.)
bp
259-263 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI 密鑰
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
αα-香堇酮是类胡萝卜素降解形成的二萜类(norterpenoid)物质。特有紫罗兰和玫瑰的精致香气,在香水行业中是重要的香料物质。商品化α-香堇酮可在化妆品、个人护理产品、去污剂等中使用。也在茶、酒等各种饮料中作为香味剂广泛使用。
應用
αα-香堇酮可用作药物参考标准品,用于通过基于色谱的技术测定各种饮料中的分析物。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
244.4 °F - closed cup
閃點(°C)
118 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Quantitative determination of $\alpha$-ionone, $\beta$-ionone, and $\beta$-damascenone and enantiodifferentiation of $\alpha$-ionone in wine for authenticity control using multidimensional gas chromatography with tandem mass spectrometric detection
Langen J, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(23), 6483-6496 (2016)
Specific anosmia observed for $\beta$-ionone, but not for $\alpha$-ionone: significance for flavor research
Plotto A, et al.
Journal of Food Science, 71(5), S401-S406 (2006)
Determination of volatile chemical constitutes in tea by simultaneous distillation extraction, vacuum hydrodistillation and thermal desorption
Zhu M, et al.
Chromatographia, 68(7-8), 603-610 (2008)
Identification and aroma impact of norisoprenoids in orange juice
Mahattanatawee K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(2), 393-397 (2005)
Gold-mediated synthesis of $\alpha$-ionone
Merlini V, et al.
Tetrahedron Letters, 52(10), 1124-1127 (2011)