重要文件
02665
Supelco
氧化铝 TLC 板
aluminum oxide matrix, binder, Organic, fluorescent indicator: no, L × W 20 cm × 20 cm
同義詞:
Analtech TLC Uniplates:氧化铝基质
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
alumina matrix
aluminum oxide matrix
glass support
glass support
品質等級
特點
binder Organic
fluorescent indicator: no
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
尺寸
250 μm
粒徑
11.0-14.0 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用含有硫酸钙半水化合物的浆液作为粘合剂而制造。
其他說明
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105713
法律資訊
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)