重要文件
00839
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-PAM 树脂
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
同義詞:
Boc-O-苄基-L-苏氨酸键合 PAM 树脂, Boc-Pro-PAM 树脂
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
品質等級
標籤範圍
~0.6 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)