文件
00469
Sigma-Aldrich
α-紫罗兰醇
technical, ≥90% (GC)
同義詞:
4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯基)-3-丁烯-2-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H22O
CAS號碼:
分子量::
194.31
Beilstein:
2327829
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
≥90% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.491
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI 密鑰
PWDOJWCZWKWKSE-BQYQJAHWSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
200.1 °F - closed cup
閃點(°C)
93.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Grant T McQuate et al.
Insects, 9(2) (2018-05-05)
Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) is a pest fruit fly species native to Oriental Asia which has invaded and established in Hawaii and Tanzania and has been recovered in detection trapping in California. It is largely non-responsive to the male