重要文件
40-4008
Sigma-Aldrich
Neutral Red-Bromothymol Blue solution
pH 7.1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352101
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH值
7.1
適合性
for titration
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)