文件
28-3360
Sigma-Aldrich
偏硅酸钠 九水合物
CP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Na2O3Si · 9H2O
CAS號碼:
分子量::
284.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
CP
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
pH值
12.4 (10 g/L)
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
InChI 密鑰
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges