重要文件
05-0810
Sigma-Aldrich
L-乳酸钙 五水合物
SAJ first grade, ≥97.0%
同義詞:
L-乳酸 钙盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · 5H2O
CAS號碼:
分子量::
308.29
Beilstein:
4923285
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
SAJ first grade
化驗
≥97.0%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
InChI 密鑰
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ehsan Rezabeigi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 40, 248-252 (2014-05-27)
More than four decades after the discovery of 45S5 Bioglass® as the first bioactive material, this composition is still one of the most promising materials in the tissue engineering field. Sol-gel-derived bioactive glasses generally possess improved properties over other bioactive