重要文件
03-2990
Sigma-Aldrich
硼酸 溶液
1 mg/mL B, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm B
同義詞:
Boric acid solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
濃度
1 mg/mL B
1000 ppm B
溶解度
water: soluble
密度
1.440 g/cm3
適合性
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES 字串
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI 密鑰
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)