Key Documents
01-3910
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-羟基-1-萘磺酸
JIS special grade, ≥97.0%
同義詞:
1-氨基-2-萘酚-4-磺酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS號碼:
分子量::
239.25
Beilstein:
2697469
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
等級
JIS special grade
化驗
≥97.0%
存貨情形
available only in Japan
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI 密鑰
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3