重要文件
DUTP-RO
Roche
dUTP
PCR Grade, sodium salt
同義詞:
2′-脱氧尿苷 5′-三磷酸 钠盐 溶液, dUTP 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H15N2O14P3 · xNa+
CAS號碼:
分子量::
468.14 (free acid basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99% (dNTP)
形狀
solution
用途
sufficient for 125,000 standard reactions (03732720001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969056001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934554001)
包裝
pkg of 1,250 μL (11969056001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,250 μL (03732720001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934554001 [100 mM])
製造商/商標名
Roche
濃度
<0.9% (dNDP)
100 mM
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI 密鑰
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
PCR 级 dUTP 是一种 100 mM 无色澄清钠盐溶液 (pH 8.3)。
應用
dUTP,PCR 级,适用于许多需要高质量试剂的应用。避免 PCR 之间的携带污染,以消除假阳性来源。
品質
RT-PCR 检测功能。根据现行质量控制程序检测是否存在污染的脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶和切口活性。
外觀
dUTP 水溶液 (pH 8.3)。
準備報告
工作液: 我们建议配制含 dATP、dCTP、dGTP(各 10 mM)、dUTP (30 mM) 的脱氧核苷酸混合液; 例如 制备 100μ核苷酸混合物加入 10μdATP、dCTP、dGTP(各)和 30μll dUTP 至 40μl 水,PCR 级 )。
其他說明
用于常规实验室用途。
罗氏专门生产 PCR 级核苷酸,并纯化至可能的最高化学纯度。PCR 级核苷酸包含至少 99% 的相关脱氧核苷三磷酸 (dNTP) 和小于 0.9% 的脱氧核苷二磷酸 (dNDP)。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mario Hermsen et al.
Gastroenterology, 123(4), 1109-1119 (2002-10-03)
Current models of colorectal adenoma to carcinoma progression do not fully reflect the genetic heterogeneity and complexity of the disease. The aim of the present study was to identify genetic changes discriminating adenomas that have progressed to carcinoma from adenomas
K N Fukui et al.
Plant & cell physiology, 42(2), 189-196 (2001-03-07)
Cereal centromeres commonly contain many repetitive sequences that are derived from Ty3/gypsy retrotransposon. FISH analysis using a large DNA insert library of wheat identified a 67-kb clone (R11H) that showed strong hybridization signals on the centromeres. The R11H clone contains