重要文件
11209264001
Roche
DNA分子量标记VII
pkg of 50 μg (in 200 μl), solution
同義詞:
DNA标记
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105335
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solution
品質等級
包裝
pkg of 50 μg (in 200 μl)
製造商/商標名
Roche
濃度
250 μg/mL
顏色
colorless
溶解度
water: miscible
儲存溫度
−20°C
一般說明
内容物
即用型溶液,250 μg/ml,溶于TE缓冲液(Tris-HCl,1 mM EDTA,pH 8.0)
通过用限制性内切酶EcoR I切割SPP1-DNA制备的片段混合物。
该产物也可作为DNA分子量标记VII,地高辛标记。
尺寸范围:0.081至8.57 kbp
應用
用于琼脂糖凝胶的DNA分子量标记;简化了通过以下方式产生的双链DNA片段的准确分子量测定:
  • 限制性酶切消化
  • PCR
  • RT-PCR
序列
该混合物含有十七个片段,其碱基对长度如下(1个碱基对= 660道尔顿):81、359、492、710、718*、992、1164、1482、1515、1882、1953、2799、3639、4899、6106、7427和8576,通过计算机分析SSP1序列确定。
:片段长度源自DNA序列的计算机分析。根据标记的大小范围,最小的片段只能在过载的凝胶上看到。
*Alonso,J.C。和Trautner,T.A.,未发表结果的个人交流,718-bp片段以非化学计量的量存在。
單位定義
50 μg = 1A260 单位
準備報告
储存条件(工作液):2至8℃
解冻后在2-8℃下储存。
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)