推薦產品
AC/DC 輸入
100 V / 240 V, 50-60 Hz
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
10 kg operating weight (22 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank only)
100 L/day max. usage
12 L/min distribution flow rate (pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve)
67 kg operating weight (148 lb) (with SQ Switch 3.5 L and 50 L tanks)
system H × depth × W
50.3 cm (19.8 in.) × 22 cm (8.7 in.) × 26.7 cm (10.5 in.), without 50 L tank
重量
5 kg (11 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L & 50 L tanks
輸入
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
輸出
type 3 water (RO water)
環保替代類別
一般說明
Milli-Q® SR 240XL纯水系统套件产出反渗(RO)纯水注入1个可移动的SQ Switch 3.5 L水箱和1个SQ 50 L水箱。之后可将3.5 L水箱轻松提至实验室摆放Milli-Q® SQ 200超纯水系统的任意用水点,制取新鲜的超纯水。借助可移动的SQ Switch水箱,可在任意实验室布局中随心配置水系统:该RO制水站可安放在自来水源旁,超纯取水模块可在实验室或大楼内任意带有电源插座的地方不限量布置。安装方式灵活,适合按照实验室不断发展的需求轻松调整和扩展用水配置。SQ 50 L水箱配备高流速阀,可向实验室设备直接供给RO纯水。适合需要大量纯水和超纯水的实验室。
特點和優勢
- 配备大流量RO滤芯(流速高达42 L/h),快速制备新鲜的RO纯水注满可移动的3.5L Switch水箱(仅需6分钟);RO水回收回路节省50%废水;RO膜自动冲洗维持高性能
- 可选配重力阀,直接从SQ Switch水箱底座以高达6 L/h流速取用RO水
- 直接供给实验室设备:50 L水箱配有大流量重力阀,可以高达12 L/h的流速提供RO纯水
- 无限扩展,1个RO纯水制水站可供给无数自由放置的Milli-Q® SQ 200超纯取水模块。支持在节约预算的前提下扩展实验室用水活动
- 配置紧凑,并提供自助安装手册和视频,方便在实验室任意适合位置运行系统,并能根据需要移动位置
- 只需简单的旋转&锁紧操作就能轻松更换纯化效能耗尽的滤芯,适合个人独立维护,节省运行成本
- 尺寸小巧、节水节能,支持实验室可持续发展
联用自由安放的Milli-Q® SQ 200超纯取水模块后,有更多优势:
- 手调取水臂简单易用,即使新用户或未经培训的用户也能轻松以不同流速取用超纯水,取水速度可从1.6 升/分钟至逐滴取水
- 彩色LED直观标示可靠的18.2 MΩ·cm电阻率超纯水(1级),内置光氧化紫外灯减少TOC
- 可移动的SQ Switch水箱设计,无论身处实验室内外,都能随时随地制取新鲜超纯水
成分
- SQPAK™滤芯
- SQ Switch 3.5 L & SQ 50 L水箱
- SQ重力阀和适配本地电网的电源线
- 超纯水取水模块 – Milli-Q® SQ 200系统
法律資訊
consumable
附屬品
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
條款
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
觀看教學影片並下載 Milli-Q® SQ 2系列實驗用水系統的使用手冊。您可以馬上開始使用。線上購買系統、配件、墨水匣和服務。
相關內容
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
探索超純水的新思維。現在,任何有插頭的實驗室工作台都可以新鮮分配 18.2 MΩ∙cm 超純水。堅固的品質。簡單。緊湊。可擴充。更環保的替代產品。線上購買。