重要文件
YY2214265
Millipore
O形圈,2-251,硅胶
Accessories for filter holders for sample preparation.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
silicone O-ring
品質等級
直徑
14.2 cm
相容性
for use with Hazardous Waste System, 142mm
運輸包裝
ambient
一般說明
样品制备用换膜过滤器配件。
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13