文件
XX6370005
Millipore
紫外灭菌器
AC/DC input 220 V, 50 Hz
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104424
品質等級
長度 × 寬度 × 高度
432 mm × 241 mm × 337 mm
重量
7.3 kg
輸入
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type wine
sample type beer
sample type sport drink
sample type soft drink
應用
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
industrial qc (product testing)
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
一般說明
紫外灭菌器是一款紧凑型净化装置,适用于 47 mm漏斗型微孔过滤器支架。该装置可容纳 3 个漏斗和 3 个底座,底座可以是Pyrex®或Hydrosol Millipore过滤器支架。配有4个灭菌紫外线灯,利用高能辐射对内部组件进行表面灭菌。
應用
此紫外线灭菌器非常适合连续进行样品过滤的实验室,可防止样品间交叉污染。
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:紫外线去污-在高能辐射下照射两分钟
  • 应用:消毒/去污
  • 预期用途:紫外线灭菌器非常适合在实验室运行连续样品过滤,可防止生物体进入用于原水和其他高计数液体样品的漏斗。紫外线消毒器是一个紧凑的单元,用于给47 mm漏斗型微孔过滤器支架去污。
  • 使用说明:请参阅《紫外线消毒器用户指南》中的“安装紫外线消毒器”部分
  • 储存声明:请参阅《紫外线消毒器用户指南》中的“维护紫外线消毒器”部分
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.