VBKG050
同義詞:
Viresolve® Barrier Capsule, 0.5 m 2 with HB connections, Gamma-compatible
EPDM rubber sealpolyethersulfone polyethylene polypropylene (gamma-stable)silicone seal
EMPROVE® Filter
Viresolve®
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
0.5 m2
Polyethersulfone (PES)
1/2 in. inlet/outlet hose barb
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號