文件
UFC40VV
Millipore
Ultrafree®离心过滤器,2 mL样品体积
pore size 0.1 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
同義詞:
Centrifuge filter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 10 μL
製造商/商標名
Ultrafree®
參數
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
77 mm
直徑
16.3 mm
過濾面積
0.8 cm2
基質
Durapore®
孔徑
0.1 μm pore size
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
Ultrafree®-MC(0.5 mL)和 Ultrafree-CL(2 mL)离心式过滤器是一次性过滤器,用来去除生物水溶液中的颗粒。这些装置有两种处理体积和一系列微孔滤膜(从0.1至5.0 µm),过滤速度快,再现性好。还提供已预先灭菌的过滤器。用于1.5 mL(-MC)和15 mL(–CL)离心管定角转子中。
•从0.1至5.0 µm五种不同孔径
•还提供经预先灭菌的过滤器
•快速过滤和高度重现性
•用于1.5 mL离心管定角转子中
应用
•去除水溶液样品或某些溶剂样品中的颗粒和沉淀物
•处理蛋白和核酸溶液的理想选择
滤器类型:微滤
滤器编码:VVPP
應用
固定角度转子(15 mL),最大转速5,000 x g
孔径0.1 µm,亲水PVDF,2 mL体积,非无菌
外觀
色码:橙色
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany