文件
UFC40LG25
Millipore
Ultrafree®离心过滤管,样品体积2 mL
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
同義詞:
Centrifuge filter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 10 μL
製造商/商標名
Ultrafree®
參數
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
77 mm
直徑
16.3 mm
過濾面積
0.8 cm2
孔徑
0.22 μm pore size
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
Ultrafree®-CL离心过滤器是一次性过滤器,用于去除水中生物溶液中的颗粒。
过滤器类型:微滤
應用
固定角度转子(15 mL),最大转速5,000 x g
孔径0.22 µm,亲水PTFE,2 mL体积,非无菌
外觀
色码:黄色
法律資訊
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany