重要文件
TANKPE100
Milli-Q
储罐
100 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
同義詞:
100升聚乙烯储罐
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polyethylene reservoir
包裝
pkg of 1 unit
參數
98.5 kg operating weight (217.4 lb)
高度 × 寬度 × 直徑
125.5 cm (48.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
容量
100 L
直徑
38 cm (14.96 in.)
容積
100 L
100000 mL
相容性
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
这款 100 L 聚乙烯(PE)储水箱可保持储水的一致纯度,并有效防止空气污染。
储水箱可存储由 Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference、Milli-Q® Direct、Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs、RiOs Essential、AFS® D 和 AFS® Essential 水净化系统输送的纯水。
應用
这款 PE 储水箱是您纯水的可靠储存解决方案。
特點和優勢
  • 紧凑、节省空间的设计。
  • 结合了最新的技术发展和先进的功能,可以以一致的纯度存储水。
  • 选择聚乙烯是因为其可提取物的释放量最小。
  • 不透明的墙壁可阻止阳光照射以防止藻类形成。
  • 光滑的内表面可防止生物膜形成。
  • 圆柱形可最大程度地减少与水接触的表面积。
  • 圆锥形底部可完全排水以进行清洁和冲洗。
  • 纯水从水箱底部顺畅地注入,防止二氧化碳的吸收。
  • 前阀可手动分配纯水。
  • 分配阀可与其他实验室设备连接。
  • 气密的盖子可阻止空气进入水箱。
  • 储水箱通风过滤器(不包括在内)保护水免受空气污染物的侵害。
  • 无菌溢流功能通过避免排水管的逆向污染来保持水质。
  • 大型顶部开口允许在消毒过程中进行手动清洁。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany