重要文件
SYMBDTC01
Millipore
Steritest® Symbio 2培养基排水托盘容器
for use with any type of Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
同義詞:
出口
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151818
NACRES:
NB.79
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
316L stainless steel container (drain tray)
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Steritest®
輸入
pharmaceutical(s)
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with any type of Steritest® Symbio pump
運輸包裝
ambient
一般說明
用于排水托盘的Steritest® Symbio塑料流体收集器。该托盘与任何类型的Steritest® Symbio泵兼容。
應用
简化工作流程和提高无菌检测安全性的配件。
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany