化驗
≥98% dry basis
品質等級
形狀
crystals
損耗
≤40% loss on drying
顏色
white
pH值
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
120 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
349 g/L
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (dried basis): 98% min
Color: White
Form: Crystals
Loss on drying: 40% max
Color: White
Form: Crystals
Loss on drying: 40% max
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1