SX0143V
同義詞:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
1 of 10
Supelco
1.01969
带有指示剂的硅胶(橙色凝胶),
10087
橙色硅胶
1.01972
带有水分指示剂的硅胶(棕色凝胶)
214426
硅胶
717185
60737
13767
53698
Sigma-Aldrich
C1907
钙调磷酸酶 来源于牛大脑
553514
十八烷基-官能化硅胶
granular
6-18 mesh , indicating
blue
6-18 mesh (>=75%)
2230 °C
>1600 °C
ambient
room temp
O=[Si]=O
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號