Merck
STC41TTN01
Millipore
Lynx® ST
1" Lynx® ST Connector, 1.5" TC inlet and outlet
同義詞:
Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
eCl@ss:
32010310
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Lynx®
參數
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi)
2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure)
20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi)
200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
長度 × 寬度
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
接頭
1.5 in. Tri-Clover inlet
1.5 in. Tri-Clover outlet
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
準備報告
灭菌方法
γ兼容,最高50 kGy;135 °C下蒸汽灭菌30分钟(关闭)2次
法律資訊
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Material Qualification Dossier
免費—登入下載
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們