包裝
pkg of 1 unit
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
環保替代類別
一般說明
SQPAK™ TOC Quanta滤芯产出电阻率18.2 MΩ·cm和TOC ≤ 5 ppb的一级超纯水。
滤芯含有IQnano™离子交换介质用于将离子降至痕量水平,含有高级合成活性碳用于去除微量的有机污染物。
使用时安装到Milli-Q® SQ 2系列配置(包括Milli-Q® SQ 200/200P系统和SQ 240C/240CV系统)的超纯取水模块上。
特點和優勢
- 旋转&锁紧特点使更换轻而易举
- 水机上的指示灯会闪桔色提醒换柱
- 制水站的交界面印有与SQPAK™ Quanta滤芯一致的超纯标签和蓝色色块,用于标明纯水类型并指引换新
法律資訊
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
條款
觀看教學影片並下載 Milli-Q® SQ 2系列實驗用水系統的使用手冊。您可以馬上開始使用。線上購買系統、配件、墨水匣和服務。
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
相關內容
探索超純水的新思維。現在,任何有插頭的實驗室工作台都可以新鮮分配 18.2 MΩ∙cm 超純水。堅固的品質。簡單。緊湊。可擴充。更環保的替代產品。線上購買。
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.