文件
SLM-120
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® DMEM (1X),液体,含4,500mg/L葡萄糖,2.25g/L碳酸氢钠和L-Glut,不含丙酮酸钠
The EmbryoMax DMEM w ith 4,500mg/L Glucose, 2.25g/L Sodium Bicarb & L-Glut, without Sodium Pyruvate is available in a 500 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture.
同義詞:
Low Bicarb Formulation
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161702
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
儲存和穩定性
可在2-8°C下储存10个月。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
幹細胞冷凍保存、冷凍保存幹細胞解凍和培養基製備的規程。