SLGVS25PS
Dualex Plus 传感器保护器(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, medical device
同義詞:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
孔徑:
0.22 μm pore size
直徑:
25 mm
過濾面積:
4 cm2
housing diam.:
29 mm
inlet to outlet H:
25 mm
無菌:
sterile; ethylene oxide treated
材料:
PVC housing
PVDF membrane
PVDF membrane
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
材料
PVC housing
PVDF membrane
品質等級
無菌
sterile; ethylene oxide treated
產品線
Millex®
特點
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
製造商/商標名
Millex®
參數
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
基質
Durapel™
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
Dualex-Plus 传感器保护器(无菌)是一种医疗设备,可用作血液透析系统中压力监测器的管内保护装置。
應用
传感器保护器可用作血液透析系统中压力监测器的管内保护装置。
特點和優勢
- 保护患者免于细菌和微粒交叉污染
- 防止血液和透析液损坏灵敏的传感器监测设备
- 配备 Luer-Lok® 接头,是高通量血液透析系统的理想选择。
- 滤膜从顶部(内螺纹鲁尔接头)密封,用于血液透析应用
- 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律資訊
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany