重要文件
SLGP05010
Millipore
Millex聚醚砜在线过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb
同義詞:
0.22 μm PES针头式过滤器, Express PLUS PES在线过滤器, Millex-GP 在线过滤器, Millex, Millex GP50, 聚醚砜针头式过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
品質等級
無菌
γ-irradiated
sterile
產品線
Millex
儲存期限
3 yr
特點
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
≥350 mL/min water flow rate at 15 psig
3.3 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
技術
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
直徑
50 mm
過濾面積
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
容積
8000 mL
雜質
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
基質
Express PLUS
孔徑
0.22 μm
輸入
aqueous solution(s)
tissue culture medium
起泡點
≥50 psi, water
接頭
inlet/outlet hose barb (1/4-1/2 in., with Female Luer slip interior)
運輸包裝
ambient
一般說明
Millex-GP50双向过滤器是用于水溶液除菌的过滤器。它去除大于0.22微米(μm)的微生物、微粒、沉淀物和未溶解粉末。Millex-GP50无菌过滤器无热原、无毒性。一次性产品,由密封在丙烯外壳中的0.22 μm滤膜组成。
應用
无菌过滤组织培养基、添加剂、缓冲液和水。
準備報告
  • 如需搭配蠕动泵使用,建议使用60 rpm(每分钟转速)稳定转速的泵驱动器和泵头。该设备产生100 mL/min的平均流速。
  • 推荐用管:4-9.5 mm内径硅胶或乳胶管
其他說明
  • 如需搭配蠕动泵使用,建议使用60 rpm(每分钟转速)稳定转速的泵驱动器和泵头。其平均流速为100 mL/min。
  • 建议用管:4-9.5 mm内径硅胶或乳胶管
法律資訊
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Is the Millex SLGP05010 bidirectional? If so, why does it say "Inlet" on one side?
    1 answer
    1. Yes, the Millex SLGP05010 is bidirectional. The "inlet" stamp is intended to assist in following the directions in the User Guide for proper operation of the unit.