重要文件
SLAA025
Millipore
Millex MCE针式过滤器
pore size 0.8 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
同義詞:
0.8 μm MCE针式过滤器, MF-Millipore MCE针式过滤器, Millex-AA针式过滤器, 混合纤维素酯针式过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
25 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
基質
MF-Millipore
孔徑
0.8 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
配有MCE膜的非无菌Millex 针头式过滤器概述:
•亲水性混合纤维素酯(MCE)膜的孔径为0.22 µm、0.45 µm和0.80 µm,以满足您的应用需求
• 外壳由低可提取性聚偏二氯乙烯(PVC)制成。
SKU和包装尺寸
SLAA025NB:0.80 µm混合纤维素酯,25mm,250个/包
SLAA025NK:0.80 µm混合纤维素酯,25mm,1000个/包
SLGS02510:0.22 µm混合纤维素酯,25mm,1000个/包
SLGS025NB:0.22 µm混合纤维素酯,25mm,250个/包
SLHA02510:0.45 µm混合纤维素酯,25mm,1000个/包
SLHA025NB:0.45 µm混合纤维素酯,25mm,250个/包
SLAP02550:玻璃纤维,25mm,50个/包
应用:
水溶液澄清,一般实验室过滤
規格
仅供一般实验室使用
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3