Merck
全部照片(5)
重要文件
SHF1200425
Millipore
Hi-Flow Plus HF12004
backing thickness 4 mil, width 25 mm, pack of 1 slit roll
同義詞:
Hi-Flow Plus膜120, HF, Hi-Flow, 侧向流动膜, 免疫测定膜, 硝酸纤维素膜
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NA.28
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 1 slit roll
品質等級
參數
120 sec/4 cm capillary flow rate
基材厚度
4 mil
捲筒長度
100 m (328 ft)
寬度
25 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Hi-Flow Plus膜的设计和优化适用于需要优异一致性和性能的快速诊断侧向流动试验。侧向流动试验有助于快速便捷地检测/定量生物样品(包括血液、唾液和尿液)中存在的分析物,例如抗体和抗原。Hi-Flow ™Plus膜非常适合此类应用。提供各种毛细管流动时间和背衬选项,选择Hi-Flow ™Plus膜可以提高测定性能,并提供灵活性以满足各种测定设计要求。Hi-Flow ™Plus 120(HF120)适用于需要在速度和灵敏度之间取得平衡的测试。此Hi-Flow Plus ™120包装包含一卷25毫米×100米的4密耳背衬硝化纤维素膜,标称毛细管流动时间为120秒/4厘米。
應用
  • Hi-Flow ™Plus膜是一种关键原材料,适用于各种侧向流动测试应用,包括传染病检测(COVID-19、HIV、流感、疟疾、性病等),以及妇女健康、生物标志物检测、药物滥用检测、药物开发、环境检测、农业应用、食品安全、产品质量检测和动物健康。
  • Hi-Flow ™Plus膜适用于所有侧向流动测试技术,包括竞争性、夹心和多重检测测定。
  • 它们经过优化,可用于定性和定量测试类型,并与侧向流动检测颗粒(包括胶体金纳米粒子、染色/荧光微球等)很好地匹配。
  • Hi-Flow ™Plus膜适用于设计用于检测存在于各种样品基质(包括血液、唾液、尿液、鼻咽拭子、汗液等)中的分析物的侧向流动试验。
特點和優勢
特点:
  • 一致的流动&表面化学,强大的制造工艺
  • 专有的表面化学,针对侧向流动应用进行了优化
  • 高品质水平:MQ400
  • 经验丰富的膜制造商值得信赖的合作伙伴和品牌
  • 高生产能力,高库存水平,多条生产线
  • 方便的样品包装,有多种规格
  • 可在线购买制造规模的产品,并立即发货。
我们提供完整的解决方案;除了Hi-Flow Plus膜外,我们还提供整个侧向流动工作流程中的原材料以及测定开发服务(包含侧向流动测定开发服务的链接(sigmaaldrich.com))。优势:
  • 一致的毛细管流动时间和膜厚度
  • 优越的表面形态允许试剂在膜表面上进行一致且均匀的流动分布
  • 清晰、强烈且均匀的测试线和对照线形成
  • 优异的批内和批间一致性
  • 更好的测定灵敏度
  • 优异的重复性
  • 提高了侧向流动测试的制造产量
  • 快速交付和提前期
  • 没有供应中断
  • 优秀的技术支持
其他說明
用途
用于取样/评估的独立包装单缝卷
法律資訊
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3