Merck
全部照片(3)
文件
SEGPT0045
Millipore
STERITOP ® E-GP环保过滤器
greener alternative
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 150 mL × 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
同義詞:
Stericup® E-GP无漏斗无菌真空过滤系统
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Steritop®
特點
hydrophilic
包裝
pack of 12 ea
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
max. temp. at 45 °C
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技術
sterile filtration: suitable
高度
70 mm
容量
150 mL × 1000 mL
直徑
9.5 cm
過濾器直徑
73 mm
過濾面積
40 cm2
基質
Express PLUS
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
inlet thread(s)
45 mm thread
環保替代類別
運輸包裝
ambient
一般說明
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。单击此处查看其DfS记分卡。
如需更多信息,请访问ACT DATABASE
采用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup® E和Steritop® E 无菌过滤器是真空无菌过滤器的更为环保的替代品,可显著减少塑料和包装。
Steritop® E 是45 mm 螺纹颈圈,采用0.22 μm 孔径聚醚砜(PES) 膜过滤器装置。 45 mm螺纹直接连接宽颈培养基瓶(如Gibco® 或玻璃瓶)。 采用不超过2升的 45 mm螺纹玻璃或塑料接收瓶。
仅采用针对真空应用设计的玻璃或塑料瓶。
應用
Stericup® 和Steritop®是为了减少起泡和蛋白质变性 同时最大程度提高流速而设计,可用于水溶液 (如组织培养基和生物体液)的无菌真空过滤。
  • 组织培养基 +/- 添加剂
  • 缓冲液
  • 生物溶液
仅供研究使用
特點和優勢
Steritop® E 过滤器颈圈的Bold产品标识清楚地显示了膜特性,包括组成和孔径,可用于进行适合应用的产品的快速选择。
法律資訊
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.