材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
參數
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
直徑
13 mm
過濾器直徑
13 mm
厚度
135 μm
重量法萃取物
6%
折射率
n/D 1.515
基質
MF-Millipore™
孔徑
8.0 μm pore size
84 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
環保替代類別
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可进行环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可进行环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌
滤器编码:SCWP
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
應用
- 液体收集罐的质量控制
- 液体监测
- 空气监测
- 颗粒收集
- 颗粒分析
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3